Läs mer
Navailles PVC-Stuhl mit automatischer Anpassung
Produktkod. p-7237238
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Sitzhöhe:
470 bis 600 mm
630 bis 870 mm
Enthält:
Sitz, Rückenlehne
Sitz, Rückenlehne, Fußstütze
Radtyp:
Chrom-Rollen
Keine
Förpackningsstorlek:
1 Stück
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17496162
Brand: Navailles 4UP 91GCAK 00 905
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Der automatisch adaptive Stuhl fördert eine dynamische Körperhaltung, die den Körper auf natürliche Weise neu ausbalanciert und den Blutfluss in den Beinen verbessert.Er besteht aus einem kurzen, nach vorne gekippten Sitz, der in zwei Teile geteilt ist, und auf Dämpfern basiert, die ein Dreieck bilden.
  • Ergonomie und Design verhindern Ermüdung
  • Abriebfestes Material ohne Klammern und Nähte
  • Aluminium, 5-beiniger, verstärkter Fuß
  • Chrom-Gashebesäule mit Höhenverstellung und Stoßdämpfer
  • Verformbarer Sitz, um 2° nach vorne neigbar
  • Montage auf Dämpfern
  • Hohe, verstellbare Lehne mit Lendenstütze
Specifikationer
Farbe Schwarz
Verstellbar Ja
Armausführung Keine Armlehnen
Zertifizierung/Konformität M1.
Ausführung Urban M1 PVC
Enthält Sitz, Rückenlehne
Art der Höhenverstellung Gasfedersäule
Tragkraft (angloamerikanisch) 265 lb.
Tragkraft (metrisch) 120 kg
Sitzhöhe 470 bis 600 mm
Gewährleistung 8 Jahre
Gewicht (angloamerikanisch) 26 lb.
Gewicht (metrisch) 11,8 kg
Radtyp Chrom-Rollen
Breite (angloamerikanisch) 23,6 in.
Breite (metrisch) 60 cm
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.