Beschreibung
- Die PVC-Konstruktion ist flexibel, bietet jedoch eine Beständigkeit gegen Abrieb und Durchstiche
- Versiegelte Tüllen mit verstellbaren Bändern ermöglichen eine Größenanpassung ohne Ausreißen
Bestellinformation
dimColor
Spezifikation
Spezifikation
Typ | Schürze |
Material | PVC |
Farbe | Grün |
Widerstand | Chemikalien, Fette, Öle und Schmiermittel |
Dicke | 0,508 mm |
Enthält | Extra lange Bänder an Hals und Taille. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Umgang mit und Verarbeitung von Lebensmitteln, industrielle Instandhaltung und chemische Verarbeitung. |
Abmessungen (L x B) | 35 x 45 Zoll |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ansell Edmont™ PVC SCHUERZE 45G >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur