Learn More
PURUS™ 60-Layer EnviroTack™ Kontaminationskontrollmatten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
EnviroTack™ Matten, exklusiv von PURUS™, sind die ersten Produkte zur Kontaminationskontrolle, die GVO-freie, nachwachsende Rohstoffe auf Pflanzenbasis enthalten und eine umweltfreundliche Alternative zur Entfernung von Schmutz und Staub von Fußverkehr und Geräterädern darstellen
Marke:  PURUS™ PS 1845 64 W
151.05 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15391962
  • 159.00 € / 4 Stück
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
EnviroTack™ Matten, exklusiv von PURUS™, sind die ersten Produkte zur Kontaminationskontrolle, die GVO-freie, nachwachsende Rohstoffe auf Pflanzenbasis enthalten und eine umweltfreundliche Alternative zur Entfernung von Schmutz und Staub von Fußverkehr und Geräterädern darstellen
  • Umweltfreundlich mit einem urheberrechtlich geschützten GVO-freien, nachwachsenden Rohstoff auf Pflanzenbasis, der die CO2-Emissionen während des Herstellungsprozesses reduziert
  • Leistungsstark und effektiv, sorgt für zuverlässige und höchste Leistung
  • Konsistente Klebstoffabdeckung für maximale Leistung jeder Schicht
  • Kann in herkömmlichen Kunststoff-Recyclingströmen oder durch die Partnerschaft von Fisher Scientific mit PURUS™ und Terra Cycle recycelt werden
  • Nummerierte Registerkarten mit niedrigem Profil sorgen für die Entfernung von einer Schicht nach der anderen und geben die Anzahl der verbleibenden Schichten an
Zertifizierungen
Hergestellt in einer ISO 9001-zertifizierten Fertigungsstätte
Spezifikation
Spezifikation
Hergestellt in einer ISO 9001-zertifizierten Fertigungsstätte
Für den Einsatz in Reinräumen für Industrie, Halbleiter, Pharmazie, Biotechnologie und Telekommunikation
Normale Haftkraft
Folie: 33 μm Klebstoff: 8 μm
LDPE-Mischung
45,7 x 114,3 cm (18 x 45 in.)
60 Blatt/Matte, 4 Matten/Karton
Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil
Weiß
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerUR0155 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/03/2024 Catalog NumberPS 1845 64 W
Name des Produkts
PURUS™ 60-Layer EnviroTack™ Kontaminationskontrollmatten > Weiß; 18 x 45 Zoll