Learn More
PURUS™ 30-LayerEnviroTack™ Kontaminationskontrollmatten
Alle ansehen Purus Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Durchsichtig
Grau
Weiß
Abmessungen (L x B):
18 x 36 in.
457 x 914 mm
610 x 762 mm
610 x 914 mm
914 x 914 mm
457 x 1143 mm
660 x 1143 mm
914 x 1143 mm
914 x 1524 mm
Dicke (angloamerikanisch):
1,4 Mil
30 Schichten
Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil
Menge:
30 Blatt/Matte, 4 Matten/Karton
30 Blatt/Matte, 8 Matten/Karton
4/Karton
60 Blatt/Matte, 4 Matten/Karton
Packungsgröße:
4 Stück
8 Stück
Beschreibung
- Umweltfreundlich mit GVO-freiem, auf nachwachsenden Pflanzen basierendem Cardia Biohybrid&trade Rohstoff, der die CO2-Emissionen reduziert
- Leistungsstark und effektiv, sorgt für zuverlässige und höchste Leistung
- Konsistente Klebstoffabdeckung für maximale Leistung jeder Schicht Kann in herkömmlichen Kunststoffrecyclingströmen recycelt werden
- Nummerierte Registerkarten mit niedrigem Profil sorgen für die Entfernung von einer Schicht nach der anderen und geben die Anzahl der verbleibenden Schichten an
Bestellinformation
Ohne Rahmen
Zertifizierungen
Hergestellt in einer ISO 9001-zertifizierten Fertigungsstätte
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Hergestellt in einer ISO 9001-zertifizierten Fertigungsstätte |
| Abmessungen (L x B) | 610 x 762 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Einsatz in Reinräumen für Industrie, Halbleiter, Pharmazie, Biotechnologie und Telekommunikation |
| Menge | 30 Blatt/Matte, 4 Matten/Karton |
| Oberflächenbeschichtung | Normale Haftkraft |
| Dicke (angloamerikanisch) | Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil |
| Dicke (metrisch) | Folie: 33 μm Klebstoff: 8 μm |
| Farbe | Grau |
| Material | LDPE-Mischung |