Learn More
PURUS™ 30-LayerEnviroTack™ Kontaminationskontrollmatten
Alle ansehen Purus Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Durchsichtig
Grau
Weiß
Abmessungen (L x B):
18 x 36 in.
457 x 914 mm
610 x 762 mm
610 x 914 mm
914 x 914 mm
457 x 1143 mm
660 x 1143 mm
914 x 1143 mm
914 x 1524 mm
Dicke (angloamerikanisch):
1,4 Mil
30 Schichten
Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil
Menge:
30 Blatt/Matte, 4 Matten/Karton
30 Blatt/Matte, 8 Matten/Karton
4/Karton
60 Blatt/Matte, 4 Matten/Karton
Packungsgröße:
4 Stück
8 Stück
Beschreibung
- Umweltfreundlich mit einem urheberrechtlich geschützten GVO-freien, nachwachsenden Rohstoff auf Pflanzenbasis, der die CO2-Emissionen während des Herstellungsprozesses reduziert
- Leistungsstark und effektiv, sorgt für zuverlässige und höchste Leistung
- Konsistente Klebstoffabdeckung für maximale Leistung jeder Schicht Kann in herkömmlichen Kunststoff-Recyclingströmen oder durch die Partnerschaft von Fisher Scientific mit PURUS™ und Terra Cycle recycelt werden
- Nummerierte Registerkarten mit niedrigem Profil sorgen für die Entfernung von einer Schicht nach der anderen und geben die Anzahl der verbleibenden Schichten an
Zertifizierungen
Hergestellt in einer ISO 9001-zertifizierten Fertigungsstätte
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Hergestellt in einer ISO 9001-zertifizierten Fertigungsstätte |
| Abmessungen (L x B) | 914 x 1143 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Einsatz in Reinräumen für Industrie, Halbleiter, Pharmazie, Biotechnologie und Telekommunikation |
| Menge | 30 Blatt/Matte, 4 Matten/Karton |
| Oberflächenbeschichtung | Normale Haftkraft |
| Dicke (angloamerikanisch) | Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil |
| Dicke (metrisch) | Folie: 33 μm Klebstoff: 8 μm |
| Farbe | Grau |
| Material | LDPE-Mischung |