Learn More
PURUS™ 30-LayerEnviroTack™ Kontaminationskontrollmatten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15311972 Alle ansehen Purus Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Durchsichtig
Grau
Weiß
Abmessungen (L x B):
18 x 36 in.
457 x 914 mm
610 x 762 mm
610 x 914 mm
914 x 914 mm
457 x 1143 mm
660 x 1143 mm
914 x 1143 mm
914 x 1524 mm
Dicke (angloamerikanisch):
1,4 Mil
30 Schichten
Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil
Menge:
30 Blatt/Matte, 4 Matten/Karton
30 Blatt/Matte, 8 Matten/Karton
4/Karton
60 Blatt/Matte, 4 Matten/Karton
Packungsgröße:
4 Stück
8 Stück
Artikelnummer. 15311972
Marke: PURUS™ PS 2436 38 G
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
EnviroTack™ Matten, exklusiv von PURUS™, sind die ersten Produkte zur Kontaminationskontrolle, die GVO-freie, nachwachsende Rohstoffe auf Pflanzenbasis enthalten und eine umweltfreundliche Alternative zur Entfernung von Schmutz und Staub von Fußverkehr und Geräterädern darstellen
  • Umweltfreundlich mit einem urheberrechtlich geschützten GVO-freien, nachwachsenden Rohstoff auf Pflanzenbasis, der die CO2-Emissionen während des Herstellungsprozesses reduziert
  • Leistungsstark und effektiv, sorgt für zuverlässige und höchste Leistung
  • Konsistente Klebstoffabdeckung für maximale Leistung jeder Schicht
  • Kann in herkömmlichen Kunststoff-Recyclingströmen oder durch die Partnerschaft von Fisher Scientific mit PURUS™ und Terra Cycle recycelt werden
  • Nummerierte Registerkarten mit niedrigem Profil sorgen für die Entfernung von einer Schicht nach der anderen und geben die Anzahl der verbleibenden Schichten an
Zertifizierungen
Hergestellt in einer ISO 9001-zertifizierten Fertigungsstätte
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Hergestellt in einer ISO 9001-zertifizierten Fertigungsstätte
Abmessungen (L x B) 610 x 914 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Einsatz in Reinräumen für Industrie, Halbleiter, Pharmazie, Biotechnologie und Telekommunikation
Menge 30 Blatt/Matte, 8 Matten/Karton
Oberflächenbeschichtung Normale Haftkraft
Dicke (angloamerikanisch) Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil
Dicke (metrisch) Folie: 33 μm Klebstoff: 8 μm
Farbe Grau
Material LDPE-Mischung