Learn More
PURUS™ 30-LayerEnviroTack™ Kontaminationskontrollmatten
EnviroTack™ Matten, exklusiv von PURUS™, sind die ersten Produkte zur Kontaminationskontrolle, die GVO-freie, nachwachsende Rohstoffe auf Pflanzenbasis enthalten und eine umweltfreundliche Alternative zur Entfernung von Schmutz und Staub von Fußverkehr und Geräterädern darstellen
Marke: PURUS™ PM 3660 34 B
193.80 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Umweltfreundlich mit einem urheberrechtlich geschützten GVO-freien, nachwachsenden Rohstoff auf Pflanzenbasis, der die CO2-Emissionen während des Herstellungsprozesses reduziert
- Leistungsstark und effektiv, sorgt für zuverlässige und höchste Leistung
- Konsistente Klebstoffabdeckung für maximale Leistung jeder Schicht Kann in herkömmlichen Kunststoff-Recyclingströmen oder durch die Partnerschaft von Fisher Scientific mit PURUS™ und Terra Cycle recycelt werden
- Nummerierte Registerkarten mit niedrigem Profil sorgen für die Entfernung von einer Schicht nach der anderen und geben die Anzahl der verbleibenden Schichten an
Zertifizierungen
Hergestellt in einer ISO 9001-zertifizierten Fertigungsstätte
Spezifikation
Hergestellt in einer ISO 9001-zertifizierten Fertigungsstätte | |
Für den Einsatz in Reinräumen für Industrie, Halbleiter, Pharmazie, Biotechnologie und Telekommunikation | |
Normale Haftkraft | |
Folie: 33 μm Klebstoff: 8 μm | |
LDPE-Mischung |
914 x 1524 mm | |
30 Blatt/Matte, 4 Matten/Karton | |
Folie: 1,3 ± 0,2 mil, Klebstoff: 0,3 mil | |
Blau |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
UT0215 | Konformitätsbescheinigung | 15/01/2025 | PM 3660 34 B |
UT0154 | Konformitätsbescheinigung | 12/09/2024 | PM 3660 34 B |
UT0153 | Konformitätsbescheinigung | 04/07/2024 | PM 3660 34 B |
UR0312 | Konformitätsbescheinigung | 11/04/2024 | PM 3660 34 B |
UR0155 | Konformitätsbescheinigung | 28/12/2023 | PM 3660 34 B |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %