Learn More
Thermo Scientific Chemicals Puromycin-Dihydrochlorid-Hydrat, 99 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Informationen
• Puromycin-Dihydrochlorid-Hydrat ist das Hydrochlorid-Salz von Puromycin und ist ein Aminoglykosid mit antibiotischer Aktivität, das aus Streptomyces alboniger isoliert wurde
• Puromycin-Dihydrochlorid-Hydrat ist ein Proteinsynthesehemmer, der eine vorzeitige Kettenterminierung bewirkt, indem es als Analogon der 3’-terminalen Enden der Aminoacyl-tRNA wirkt und so die Proteinsynthese hemmt
Anwendungen
• Diese Verbindung zeigt antimikrobielle, antiprotozoische, antitrypanosomale und antineoplastische Aktivitäten und wird auch als Antibiotikum in der Zellkultur eingesetzt
• Zudem zeigt es Anti-Tumor-Aktivität in Studien über Gehirntumorzellen
• Diese Verbindung wurde verwendet, um transkriptionelle regulatorische Mechanismen zu untersuchen, die die sequentielle und koordinierte Expression von Genen während der Zelldifferenzierung steuern
• Es wirkt gegen grampositive Mikroorganismen und ist weniger wirksam gegen säurefeste Bazillen und gramnegative Mikroorganismen.Puromycin kann das Wachstum von Bakterien, Protozoen, Algen und Säugetierzellen in In-vitro-Studien verhindern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Puromycin dihydrochloride hydrate |
Schmelzpunkt | 168.0°C to 178.0°C |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 10 mg |
Beilstein | 26,IV,3704 |
Merck Index | 15,8054 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: less soluble in ethanol |
Formelmasse | 544.44 |
Reinheit (%) | 99% |
Sicherheit und Handhabung
- Puromycin dihydrochloride hydrate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
RUO – Research Use Only