Learn More
Labconco™ Purifier™ Logic™+ Sicherheitswerkbänke der Klasse II, Typ A2, 4 ft. Breite, internationale Modelle
Schränke für biogefährdende Stoffe mit fortschrittlicher ergonomischer Konstruktion zeichnen sich durch hohen Anwenderkomfort und Funktionalität aus
Marke: Labconco™ 302481131
Weitere Details : Netto-Gewicht : 200.00000kg
Beschreibung
Funktionen aller Modelle:
- Elektronisch kommutierter Motor (EZM)
- Luftstromüberwachungssystem mit Konstant-Luftstromprofil (CAP)
- Eigensicherer negativer Druckaufbau
- Air-Wave™ Einsteigersystem
- Contain-Air™ Unterdruckkanal
- HEPA-Zufuhr- und Abluftfilter mit einem Wirkungsgrad von 99,99 %.ULPA-Filter mit 99,999 % Wirkungsgrad erhältlich
- Innen montiertes Farb-LCD-Display mit Sichtlinie und MyLogic OS.Zeigt die Filterlebensdauer, Statusmeldungen für Alarmbedingungen und Warnmeldungen an.8 Sprachen verfügbar
- Helle, blendfreie LED-Beleuchtung mit 90 bis 150 Footcandle außerhalb des kontaminierten Arbeitsbereiches
- Vollständig schließende, durchsichtige 1/4 Zoll dicke, gehärtete Sicherheitsglasrahmen
- Gebogenes Edelstahl-Einlassgitter mit Sekundärluftstromschlitzen für Luftreserve
- Zwei elektrische Duplex-Steckdosen.Bündig montierter Edelstahl mit gedämpften Scharnieren.Einzelne Steckdosen bei 230-V-Modellen.Eine Steckdose auf jeder Seite, mit Erdschlussunterbrechung (115 V)
- Smart-Start™ System: Anwenderprogrammierbares Starten und Herunterfahren
- Das Night-Smart™ System reduziert die Gebläsedrehzahl, wenn der Rahmen geschlossen ist
- Auslaufsicheres Edelstahl-Innengehäuse und Außenseite aus pulverbeschichtetem Stahl
- Abnehmbarer Handtuchhalter unter der Arbeitsfläche
- Codeaktivierte elektronische Sicherheitsverriegelung
- 22,6 in. (57 cm) max. Frontscheibe und 27 in. (69 cm) Sichthöhe
- Um 10° abgewinkelter Rahmen mit ausgeglichenem, einfachem Hubmechanismus
- ADA-konforme Touchpad-Steuerung an der rechten Seitenstrebe
- Geräuschpegel <63 dBA
- Wärmebelastung 990 BTU/h (4 ft.-Modelle)
- Herausnehmbare, nahtlose Arbeitsfläche aus Edelstahl 304, eingesenkte Arbeitsfläche mit Knäufen zum Herausheben
- Nominale Zuflussgeschwindigkeit von 105 fpm (0,5 m/s)
- Nominale Abflussgeschwindigkeit von 55 fpm (0,3 m/s)
- Ca. 70 % Luftumwälzung
- Gesamttiefe x Höhe:79,2 x 156,7 cm (31,2 x 61,7 in.)
- 3 m (10 ft.) langes Netzkabel mit Stecker
- Integrierter Timer und digitale Uhr
- Fünf Jahre Garantie
- NSF International gelistet
- Bei einigen Modellen ist ein optionales, nicht geschweißtes, NSF-zugelassenes Teleskopstativ im Lieferumfang enthalten
- Optionales Zubehörpaket (254 nm UV-Lampe, ADA-konforme Servicearmatur(en) mit Kugelventil(en) und NSF-zugelassenem Vacu-Pass™-Kabel und Kabel-Portal) bei einigen Modellen enthalten
Spezifikation
NSF-zertifiziert, CE-Konformitätskennzeichnung, ADA-konform, ISO 5-Bedingungen gemäß ISO 14644-1 und 2, CE Marked, ADA, ISO 5 Conditions per ISO 14644-1 and 2 | |
123,2 cm | |
Purifier™ Logic™+ | |
Zwei | |
270 W | |
20,3 cm | |
0,127 bis 0,140 m3s | |
Schrank mit Zubehörpaket, Untergestell | |
226,6 bis 241,8 cm | |
Ein | |
48,5 in. | |
50/60 Hz | |
79,248 cm | |
230 V |
Edelstahl | |
Typ A2 | |
< 63 dBA | |
230 V Schutzkontakt | |
89,2 bis 95,2 in. | |
54,3 in. | |
137,922 cm | |
LED, UV | |
8 in. | |
5 Jahre | |
137,922 cm | |
31,2 in. | |
230 V, 50/60 Hz, 6 A |