Learn More
Thermo Scientific™ Reinstwasser für die Mikrobiologie
Führen Sie eine Probenverdünnung für die mikrobielle Untersuchung durch oder stellen Sie die Sterilität Ihrer Geräte und Geräte mit Reinstwasser für die Mikrobiologie sicher.
33.10 € - 63.50 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 bis 25 °C
Herstellungsort Großbritannien
Produkttyp Reinstwasser
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Füllgewicht Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Füllgewicht Preis Menge & Verfügbarkeit  
12736929
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
BO0209B
3,0g + 0,3g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
13275639
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
BO0209C
5.0 g + 0.3 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
12756929
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
BO0209M
100.0 g + 1.5 g
63.50 €
10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Führen Sie mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Reinstwasser eine Probenverdünnung für die mikrobielle Untersuchung durch oder stellen Sie die Sterilität Ihrer Geräte und Geräte sicher.Die Flaschen werden mit Schraubverschluss geliefert, um die Bedienung zu erleichtern.
Verwenden Sie Reinstwasser als Verdünnungs- und Spülflüssigkeit.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 25 °C
Großbritannien
Reinstwasser
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 52 Wochen