Learn More
Labconco™ PuriCare™ Kleintiereinstreu-Entsorgungsstation
Die PuriCare™ Kleintiereinstreu-Entsorgungsstation ist ein bequemes, mobiles System für die Entsorgung von gebrauchter Kleintiereinstreu. Die drei Fuß breite Station passt problemlos in beengte Räume. Die geräumige Zugangsöffnung sorgt für Bewegungsfreiheit. Platz für große und kleine Käfige.
Marke:  Labconco™ 3840020
Artikelnummer. 15117314
  • 12820.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die drei Fuß breite Station passt problemlos in beengte Räume. Der geräumige Zugang sorgt für Bewegungsfreiheit. Große Kammer für große Ratten- oder Hamsterkäfige sowie kleinere Mauskäfige. Großer Abfallbehälter fasst 40 Gallonen Abfallbeutel in Standardgröße für eine weniger häufige Entsorgung. Die Plattform auf Laufrollen lässt sich für einen einfachen Transport sicher am Abfallbehälter verriegeln.
Die PuriCare™ Einstreu-Entsorgungsstation schützt den Anwender vor Schwebstoffen, die bei der Einstreuentsorgung entstehen. Die Raumluft wird an der Vorderseite des Gehäuses angesaugt, wodurch ein Freisetzen von Aerosolen in den Raum verhindert wird. Bevor die angesaugte Luft aus dem Gehäuse geleitet wird, strömt sie zu 100 % durch einen Vorsatzfilter, der große Partikel zurückhält. Zum Schutz der Umwelt strömt die angesaugte Luft anschließend durch einen HEPA-Abluftfilter. Ein an der Oberseite montierter Einweg-Aktivkohle- und Aluminium-Abluftfilter entfernt Gerüche und andere gasförmige Verunreinigungen.
  • Aerodynamische Luftfolie aus Edelstahl, die den Luftstrom in das Gehäuse leitet, um eine ausreichende Rückhaltekapazität zu gewährleisten
  • Hinteres Leitblech zur Optimierung des Luftstroms und gleichmäßigen Luftverteilung über den Arbeitsbereich
  • Obere Innenverkleidung zum Schutz des Vorsatzfilters und des HEPA-Filters.
  • Großer quadratischer 12 in.-Behälter mit Schutzring aus extrudiertem Kunststoff
  • Großer Abfallbehälter mit 44 Gallonen, industrietauglich, NSF-gelistet
  • Abfallbehälterplattform aus Polyethylen hoher Dichte mit Laufrollen mit 3 in. Durchmesser
  • Große Zugangsöffnung von 34,5 in. Breite und 15,3 in. Höhe
  • Große, abriebfeste Polyurethan-Laufrollen mit 5 in. Durchmesser und Bremsen für Mobilität
  • Zweifarbige Filter-Statusanzeige
  • Leicht zugängliche Licht- und Gebläseschalter an der Vorderseite
  • HEPA-Abluftfilter mit einem Wirkungsgrad von 99,99 %
  • Sparsamer Einweg-Abluftvorsatzfilter
  • An der Oberseite montierter Aktivkohle- und Aluminiumoxid-Abluftfilter zur Adsorption von Gerüchen und anderen gasförmigen Verunreinigungen
  • Gebläse mit variabler Drehzahl und Halbleitersteuerung
  • 20 Watt-Leuchtstofflampe
  • Innenseiten aus Edelstahl 304, Rückseite, obere Platte, hinteres Leitblech und Arbeitsfläche
  • Strapazierfähiges, Epoxidharz-beschichtetes 18 Gauge-Stahlgehäuse in Gletscherweiß
  • Drei Jahre Garantie auf Teile und Verarbeitung.
  • 10 ft. (3 m) langes 3-adriges Kabel
Spezifikation
Spezifikation
HEPA
CE, UL
88,9 cm
74,8 in.
50/60 Hz
400 lb.
36 in.
91 cm
3 A
35 in.
Entsorgung von Einstreu
190 cm
230 V
182 kg
35,8 in.
91 cm