missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spülbare Gase, Mix B, High Level, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep 5022-BH
Beinhaltet: Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
Brommethan | 74-83-9 | 2000μg/ml |
Chlorethan | 75-00-3 | 2000μg/ml |
Chlormethan | 74-87-3 | 2000μg/ml |
Dichlordifluormethan | 75-71-8 | 2000μg/ml |
Trichlorfluormethan | 75-69-4 | 2000μg/ml |
Vinylchlorid | 75-01-4 | 2000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Reinigbare Gase, Mischung B (hochgradig) | |
1 ml | |
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte | |
Für die US-EPA-Methoden 502.1, 601, CLP |
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt | |
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann. | |
2000 μg/ml in P&T-Methanol Sechs zertifizierte Analyten: Brommethan, Chlorethan, Chlormethan, Dichlorodifluormethan, Trichlorfluormethan, Vinylchlorid |
|
Methanol-P&T |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Purgeable Gases, Mix B (High Level)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: methanol, chloroethane, chloromethane, vinyl chloride
Produkt nur für den Laborgebrauch