Learn More
HALYARD™ PUREZERO™ ULTRA-VIOLET™ Life Science Nitril-Laborhandschuhe (Boxhandschuhe)
Click to view available options
Größe:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Beschreibung
HALYARD™ PUREZERO™ Life Science Nitril-Handschuhe bieten Komfort und Schutz dank:
BARRIERESCHUTZ
- Umfassende Tests und Standards
- Branchendurchschnittlicher AQL (1,0)
- 3 Stufen von farbcodiertem Schutz mit zunehmender Dicke
- Getestet gegen 57 Chemikalien, bis zu 14 Chemotherapie-Medikamente und Fentanyl
- Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt, zum Schutz vor Typ-IV-Allergien
NACHHALTIGKEIT
- Unsere Safeskin Glove Produktionsstätte (Thailand) nutzt 92% erneuerbare Energie.
- Die Spender werden aus bis zu 85 % recycelten Materialien hergestellt, die Etuis aus bis zu 100 % recycelten Materialien.
- PUREZERO™ Life Science Handschuhe werden in einer Anlage hergestellt, die die Anforderungen des ISO 14001: 2015 - Umweltmanagementsystems erfüllt
LIEFERSICHERHEIT
- Geliefert durch unsere vertikal integrierte globale Lieferkette
- Unterstützt durch unsere über 20-jährige Erfahrung in der Herstellung von Nitril-Untersuchungshandschuhen für den industriellen Markt
- Rückverfolgbarkeit der Rohstoffe bis zu ihrer ursprünglichen Quelle
- Hergestellt in unserer eigenen Safeskin-Anlage in Thailand
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 2797 PPE Category III according to Regulation (EU) 2016/425 EEC |
Chemotherapeutic Rated | 14 Chemotherapy Drugs |
Chlorinated | No |
Accelerator Free | Nein |
Anwendungen | Laboratory |
AQL | 1 |
Farbe | Blue |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Fingerspitze texturiert |
Finger Thickness (English) | 3,5 mil |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
HALYARD PUREZERO ULTRA VIOLET Nitrile Exam Gloves Technical Data Sheet.pdf
DateigrößeVersion: 514.8 kB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HALYARD™ PUREZERO™ ULTRA-VIOLET™ Life Science Nitril-Laborhandschuhe (Boxhandschuhe) >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur