Learn More
HALYARD™ PUREZERO* HG3 weiße sterile Nitrilhandschuhe
Hochwertige Handschuhe, die exakt auf die Anforderungen einer kontaminationskontrollierten Umgebung abgestimmt sind.
398.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7 |
---|---|
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | GMP Gütegrad A/B/C/D |
Chemotherapeutic Rated | ASTM D6978 |
Chlorinated | Ja |
Cleanroom Class | Klasse 10 (ISO 4) |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17374330
![]() ![]() |
HALYARD™
CLN323260 |
6 |
398.00 €
200 Paare |
Verfügbar ab: 23-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17384330
![]() ![]() |
HALYARD™
CLN323265 |
6,5 |
398.00 €
200 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17394330
![]() ![]() |
HALYARD™
CLN323270 |
7 |
398.00 €
200 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17304340
![]() ![]() |
HALYARD™
CLN323275 |
7,5 |
398.00 €
200 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17314340
![]() ![]() |
HALYARD™
CLN323280 |
8 |
398.00 €
200 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17324340
![]() ![]() |
HALYARD™
CLN323285 |
8,5 |
398.00 €
200 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17334340
![]() ![]() |
HALYARD™
CLN323290 |
9 |
398.00 €
200 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17364330
![]() ![]() |
HALYARD™
CLN323210 |
10 |
398.00 €
200 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Ein Reinraumhandschuh mit garantiert geringen Partikelzahlen und Endotoxinwerten aufgrund wiederholter Waschvorgänge in entionisiertem Wasser und Chlorierung.
- Nickelfrei
- Puderfrei
- Silikonfrei
- Latexfrei und ohne Phtalate
- Hohe Reinheit
- Geringe Endotoxinkonzentrationen
- Formulierung mit NULL-Vorhandensein dieser gefährlichen herkömmlichen Beschleuniger: Schwefel, Thiuram, Thiazol, Guanidin, Carbamate (ZDEC oder ZDBC)
- Backed up by a vertically integrated supply chain
Spezifikation
ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7 | |
ASTM D6978 | |
Klasse 10 (ISO 4) | |
1 | |
Zur einmaligen Verwendung | |
6 mil | |
Spezifisch | |
Nitril | |
0,13 mm | |
Controlled Environment Gloves | |
6 mil | |
ISO 9001:2015, EN13485:2016 | |
305 mm |
GMP Gütegrad A/B/C/D | |
Ja | |
Ja | |
Weiß | |
Teilweise texturiert | |
0,16 mm | |
Ja | |
5 mil | |
Puderfrei | |
Steril | |
0,16 mm | |
12 in. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HALYARD™ PUREZERO* HG3 weiße sterile Nitrilhandschuhe