Beschreibung
Ein Reinraumhandschuh mit garantiert geringen Partikelzahlen und Endotoxinwerten aufgrund wiederholter Waschvorgänge in entionisiertem Wasser und Chlorierung.
- Nickelfrei
- Puderfrei
- Silikonfrei
- Latexfrei und ohne Phtalate
- Hohe Reinheit
- Geringe Endotoxinkonzentrationen
- Formulierung mit NULL-Vorhandensein dieser gefährlichen herkömmlichen Beschleuniger: Schwefel, Thiuram, Thiazol, Guanidin, Carbamate (ZDEC oder ZDBC)
- Backed up by a vertically integrated supply chain
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Recycelter Inhalt
- Erneuerbare Energie
- Quellenreduzierung
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | GMP Gütegrad A/B/C/D |
Chemotherapeutic Rated | ASTM D6978 |
Chlorinated | Ja |
Cleanroom Class | Klasse 10 (ISO 4) |
Accelerator Free | Ja |
AQL | 1 |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Oberflächenbehandlung außen | Vollständig texturiert |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
SM310223X | Analysenzertifikat | 31/05/2023 | CLN3031XS |
SM206823X | Analysenzertifikat | 23/02/2023 | CLN3031XS |
SM121123X | Analysenzertifikat | 17/11/2022 | CLN3031XS |
CLN3031XS | Analysenzertifikat | 10/11/2022 | CLN3031XS |
SM121023X | Analysenzertifikat | 22/09/2022 | CLN3031XS |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
HALYARD™ PUREZERO* HG3 weiße Nitrilhandschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur