Learn More
PURUS™ PureTouch Unterziehhandschuhe aus Nylon
PureTouch Unterziehhandschuhe bieten eine bequeme Barriere, die Hautirritationen verhindert, ohne die Tastempfindlichkeit zu verringern. Sie reduzieren den Schweiß und leiten Feuchtigkeit ab, wenn Sie Einweghandschuhe oder wiederverwendbare Handschuhe verwenden.
Marke: PURUS™ GLHF-XL
27.50 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für den Einsatz unter jedem Untersuchungshandschuh wie Latex, Nitril oder PVC
- Fusselarm, 100 % 15-Denier-Nylon-Zusammensetzung
- Robust und zur Wiederverwendung waschbar
- Grundgewicht: 21,5 g/Paar ± 10 %
- Stärke: 2 mm ± 10 %
- Oberflächenwiderstandsfähigkeit: 1 x 109 ± 10 % Ohm/Quadrat
Bestellinformation
Erhältlich in Voll- oder Halbfingerausführung.
Zertifizierungen
Hergestellt in einer ISO 9001-zertifizierten Fertigungsstätte
Compliance
Hergestellt in einer ISO9002-zertifizierten Fertigungsstätte. Erfüllt die bundesstaatlichen und ASTM-Standards für den Proteingehalt. AQL 1.5.
Spezifikation
Unbeschichtet | |
Wiederverwendbar | |
Nylon | |
Unsteril | |
Allergie-/Reizprävention | |
Rot |
Weiß | |
Beidseitig tragbar | |
XL | |
Halbhoch | |
Gestrickt | |
21,5 g |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
UU0289 | Konformitätsbescheinigung | 06/10/2023 | GLHF-XL |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02