Learn More
PURUS™ PureTouch Unterziehhandschuhe aus Nylon
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
PureTouch Unterziehhandschuhe bieten eine bequeme Barriere, die Hautirritationen verhindert, ohne die Tastempfindlichkeit zu verringern. Sie reduzieren den Schweiß und leiten Feuchtigkeit ab, wenn Sie Einweghandschuhe oder wiederverwendbare Handschuhe verwenden.
Marke:  PURUS™ GLHF-S
28.60 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15928920
  • 30.10 € / 20 Paare
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für den Einsatz unter jedem Untersuchungshandschuh wie Latex, Nitril oder PVC
  • Fusselarm, 100 % 15-Denier-Nylon-Zusammensetzung
  • Robust und zur Wiederverwendung waschbar
  • Grundgewicht: 21,5 g/Paar ± 10 %
  • Stärke: 2 mm ± 10 %
  • Oberflächenwiderstandsfähigkeit: 1 x 109 ± 10 % Ohm/Quadrat
Bestellinformation
Erhältlich in Voll- oder Halbfingerausführung.
Compliance
Hergestellt in einer ISO9002-zertifizierten Fertigungsstätte. Erfüllt die bundesstaatlichen und ASTM-Standards für den Proteingehalt. AQL 1.5.
Spezifikation
Spezifikation
Unbeschichtet
Wiederverwendbar
Nylon
Unsteril
Allergie-/Reizprävention
Grün
Weiß
Beidseitig tragbar
S
Halbhoch
Gestrickt
21,5 g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerUN0146 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/02/2024 Catalog NumberGLHF-S
ChargennummerUR0150 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/11/2023 Catalog NumberGLHF-S
ChargennummerUN0090 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/12/2022 Catalog NumberGLHF-S
Chargennummer20000114 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum03/11/2022 Catalog NumberGLHF-S
Name des Produkts
PURUS™ PureTouch Unterziehhandschuhe aus Nylon > Klein