Learn More
PURUS™ PureTouch Full-Finger Nylon Glove Liners
BIOPHARMA
Ergonomically designed liners are constructed of 100% low-linting nylon to provide comfort and protection when worn under PVC, latex, or nitrile gloves.
Marke:  PURUS™ GLFF-XXL
24.51 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15998910
  • 25.80 € / 20 Paare
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für den Einsatz unter jedem Untersuchungshandschuh wie Latex, Nitril oder PVC
  • Fusselarm, 100 % 15-Denier-Nylon-Zusammensetzung
  • Robust und zur Wiederverwendung waschbar
  • Grundgewicht: 21,5 g/Paar ± 10 %
  • Stärke: 2 mm ± 10 %
  • Oberflächenwiderstandsfähigkeit: 1 x 109 ± 10 % Ohm/Quadrat
Bestellinformation
Erhältlich in Voll- oder Halbfingerausführung.
Compliance
Hergestellt in einer ISO9002-zertifizierten Fertigungsstätte. Erfüllt die bundesstaatlichen und ASTM-Standards für den Proteingehalt. AQL 1.5.
Spezifikation
Spezifikation
Unbeschichtet
Nein
Ja
Größe 2X
Voll
Strick
21,5 g
Weiß
Beidhändig
Nylon
Unsteril
Allergie-/Reizprävention
Violett
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
PURUS™ PureTouch Full-Finger Nylon Glove Liners > 2 Extragroß