Learn More
PURUS™ PureTouch Full-Finger Nylon Glove Liners
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ergonomically designed liners are constructed of 100% low-linting nylon to provide comfort and protection when worn under PVC, latex, or nitrile gloves.
Marke:  PURUS™ GLFF-XL
31.49 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15988910
  • 33.15 € / 20 Paare
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für den Einsatz unter jedem Untersuchungshandschuh wie Latex, Nitril oder PVC
  • Fusselarm, 100 % 15-Denier-Nylon-Zusammensetzung
  • Robust und zur Wiederverwendung waschbar
  • Grundgewicht: 21,5 g/Paar ± 10 %
  • Stärke: 2 mm ± 10 %
  • Oberflächenwiderstandsfähigkeit: 1 x 109 ± 10 % Ohm/Quadrat
Bestellinformation
Erhältlich in Voll- oder Halbfingerausführung.
Compliance
Hergestellt in einer ISO9002-zertifizierten Fertigungsstätte. Erfüllt die bundesstaatlichen und ASTM-Standards für den Proteingehalt. AQL 1.5.
Spezifikation
Spezifikation
Unbeschichtet
Wiederverwendbar
Nylon
Unsteril
Allergie-/Reizprävention
Rot
Weiß
Beidseitig tragbar
XL
Voll
Gestrickt
21,5 g
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerUT0137 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/03/2025 Catalog NumberGLFF-XL
ChargennummerUN0146 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/09/2023 Catalog NumberGLFF-XL
ChargennummerUN0211 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum23/08/2023 Catalog NumberGLFF-XL
ChargennummerUN0090 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/02/2023 Catalog NumberGLFF-XL
Chargennummer20000114 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/02/2023 Catalog NumberGLFF-XL
Name des Produkts
PURUS™ PureTouch Full-Finger Nylon Glove Liners > Extragroß