Learn More
PURUS™ PureTouch Full-Finger Nylon Glove Liners
Ergonomically designed liners are constructed of 100% low-linting nylon to provide comfort and protection when worn under PVC, latex, or nitrile gloves.
Marke: PURUS™ GLFF-XXL
Beschreibung
- Für den Einsatz unter jedem Untersuchungshandschuh wie Latex, Nitril oder PVC
- Fusselarm, 100 % 15-Denier-Nylon-Zusammensetzung
- Robust und zur Wiederverwendung waschbar
- Grundgewicht: 21,5 g/Paar ± 10 %
- Stärke: 2 mm ± 10 %
- Oberflächenwiderstandsfähigkeit: 1 x 109 ± 10 % Ohm/Quadrat
Bestellinformation
Erhältlich in Voll- oder Halbfingerausführung.
Compliance
Hergestellt in einer ISO9002-zertifizierten Fertigungsstätte. Erfüllt die bundesstaatlichen und ASTM-Standards für den Proteingehalt. AQL 1.5.
Spezifikation
Unbeschichtet | |
Nein | |
Ja | |
Größe 2X | |
Voll | |
Strick | |
21,5 g |
Weiß | |
Beidhändig | |
Nylon | |
Unsteril | |
Allergie-/Reizprävention | |
Violett |