Learn More
PURUS™ PureTouch Full-Finger Nylon Glove Liners
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15797029 Alle ansehen Purus Produkte
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
Größe 2X
Unit Size:
20 Paare
300 Paare
Product Code. 15797029
Brand: PURUS™ GLFFS
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ergonomically designed liners are constructed of 100% low-linting nylon to provide comfort and protection when worn under PVC, latex, or nitrile gloves.
  • Für den Einsatz unter jedem Untersuchungshandschuh wie Latex, Nitril oder PVC
  • Fusselarm, 100 % 15-Denier-Nylon-Zusammensetzung
  • Robust und zur Wiederverwendung waschbar
  • Grundgewicht: 21,5 g/Paar ± 10 %
  • Stärke: 2 mm ± 10 %
  • Oberflächenwiderstandsfähigkeit: 1 x 109 ± 10 % Ohm/Quadrat
Order Info
Erhältlich in Voll- oder Halbfingerausführung.
Compliance
Hergestellt in einer ISO9002-zertifizierten Fertigungsstätte. Erfüllt die bundesstaatlichen und ASTM-Standards für den Proteingehalt. AQL 1.5.
Specifications
Coating Material Unbeschichtet
Farbe Weiß
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Hand Beidseitig tragbar
Material Nylon
Größe S
Sterilität Unsteril
Fingerhandschuh Voll
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allergie-/Reizprävention
Art der Handschuhstulpe Gestrickt
Saumfarbe Grün
Yarn Weight 21,5 g