Learn More
PURUS™ PureTouch Full-Finger Nylon Glove Liners
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ergonomically designed liners are constructed of 100% low-linting nylon to provide comfort and protection when worn under PVC, latex, or nitrile gloves.
Marke:  PURUS™ GLFF-L
331.55 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15777029
  • 349.00 € / 300 Paare
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für den Einsatz unter jedem Untersuchungshandschuh wie Latex, Nitril oder PVC
  • Fusselarm, 100 % 15-Denier-Nylon-Zusammensetzung
  • Robust und zur Wiederverwendung waschbar
  • Grundgewicht: 21,5 g/Paar ± 10 %
  • Stärke: 2 mm ± 10 %
  • Oberflächenwiderstandsfähigkeit: 1 x 109 ± 10 % Ohm/Quadrat
Bestellinformation
Erhältlich in Voll- oder Halbfingerausführung.
Compliance
Hergestellt in einer ISO9002-zertifizierten Fertigungsstätte. Erfüllt die bundesstaatlichen und ASTM-Standards für den Proteingehalt. AQL 1.5.
Spezifikation
Spezifikation
Unbeschichtet
Wiederverwendbar
Nylon
Voll
Gestrickt
21,5 g
Weiß
Beidseitig tragbar
L
Allergie-/Reizprävention
Blau
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerUT0303 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/03/2025 Catalog NumberGLFF-L
ChargennummerUT0137 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum21/02/2025 Catalog NumberGLFF-L
ChargennummerUR0191 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/07/2024 Catalog NumberGLFF-L
ChargennummerUU0289 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/12/2023 Catalog Number
ChargennummerUN0211 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/05/2022 Catalog NumberGLFF-L
Name des Produkts
PURUS™ PureTouch Full-Finger Nylon Glove Liners > Groß