Learn More
Labcon PurePlus™ 96-Well-Deepwell-Mikrotiterplatten mit quadratischen Wells
96-Well-Deepwell-Mikrotiterplatten mit quadratischen Wells
51.80 € - 118.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Konformität |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Verpackung | 10 Platten/Packung; 10 Packungen/Karton |
Produktlinie | PurePlus™ |
Farbe | Naturfarben |
Produktcode | Marke | Arbeitsvolumen (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Arbeitsvolumen (metrisch) | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16694132
|
Labcon
3908-520-000-9 |
1,2 mL | Unsteril |
51.80 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16604142
|
Labcon
3908-525-000-9 |
1,2 mL | Steril |
59.30 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16614142
|
Labcon
3909-520-000-9 |
2,2 mL | Unsteril |
54.59 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16624142
|
Labcon
3909-525-000-9 |
2,2 mL | Steril |
59.30 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
16684132
|
Labcon
3902-520-000-9 |
2,5 mL | Unsteril |
118.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Konformität | |
10 Platten/Packung; 10 Packungen/Karton | |
Naturfarben | |
Passend für die meisten gängigen Thermocycler | |
96 | |
10 Platten/Pckg. |
Autoklavierbar | |
PurePlus™ | |
Ja | |
Polypropylen USP Klasse VI Harz | |
Molekularbiologie |