Learn More
Labcon PurePlus™ 0,2 ml PCR-Röhrchen
Click to view available options
Verschlusstyp:
Angebrachte flache Verschlüsse
Befestigte Glockenkappe
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Streifen mit PCR-Röhrchen
- TFits gängigster Thermocycler
- ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Farbe | Klar |
| Volumen (metrisch) | 0,2 ml |
| Menge | 1000 Röhrchen/Beutel |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Passend für die meisten gängigen Thermocycler |
| Produktlinie | PurePlus |
| Sterilität | Unsteril |
| Material | Polypropylen-USP-Klasse VI Harz |
| Verschlusstyp | Angebrachte flache Verschlüsse |
| Anzahl Wells | 1 |
| Mehr anzeigen |