Learn More
Labcon™ PurePlus™ 0,2 ml-PCR-Röhrchenstreifen mit 8 Wells und befestigten Kappelstreifen
Diese PCR-Röhrchenstreifen mit 8 Wells werden mit befestigten Kappenstreifen in Beuteln verpackt geliefert.
Marke: Labcon™ 3929-550-000-9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Streifen mit befestigten durchsichtigen, flache Kappen
- ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
Spezifikation
Durchsichtig | |
125 Röhrchen/Packung, 10 Packungen/Karton. | |
Polypropylen | |
69,4 mm | |
Befestigte Verschlüsse |
0,2 ml | |
Unsteril | |
6,5 mm | |
Nicht autoklavierbar | |
Bagged |