Learn More
Labcon PurePlus™ Streifen mit 0,2 ml 8-Well PCR-Röhrchen
Passt für die meisten 8 Well-Thermocycler
Marke: Labcon 3940-550-000-9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Streifen mit PCR-Röhrchen mit 8 Wells für die meisten Thermocycler
- Passt für die meisten 8 Well-Thermocycler
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD-Konformität | |
0,2 ml | |
PurePlus™ | |
Polypropylen-USP-Klasse VI Harz | |
Ja | |
Streifenkappen sind separat erhältlich | |
Autoklavierbar | |
Nachfüllbar |
Farblos | |
125 Streifen/Beutel | |
Unsteril | |
Ja | |
Raumtemperatur | |
8 Wells für die meisten Thermocycler | |
Ja |