Learn More
Veolia Water Systems PURELAB FLEX 3
Leistungsstarkes, zuverlässiges, robustes und anwenderfreundliches System zur Herstellung von Reinstwasser direkt aus Trinkwasser in einem einzigen Gerät.
Marke: Veolia Water Systems PF3XXXXM1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das PURELAB Flex 3 ist das ultimative System zur Herstellung von Reinstwasser direkt aus Trinkwasser in einem einzigen Gerät
- Individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten
- Die Anlage kombiniert Anwenderfreundlichkeit mit der präzisen Bereitstellung von Reinstwasser.
- Das flexible modulare System kann so konfiguriert werden, dass es die Wasserqualität liefert, die Sie für Ihre Anwendungen benötigen
- Tagesbedarf Typ I Reinstwasser <10 l Typ III RO-Wasser <10 l 230 V 50/60 Hz 236 mm x 374 mm x 1020 mm (B x T x H) Elga
- Dispensierrate Bis zu 2.0 l/min Bis zu 2.0 l/min; Anorganische Substanzen (Widerstandsfähigkeit bei 25 °C); Organische Substanzen (TOC) <5 ppb; Bakterien <0.1 CFU/ml; Bakterielles Endotoxin <0.001 EU/ml; pH effektiv neutral; DNase <20 pg/ml; RNase <0.002 ng/ml