Learn More
Keystone Cleanroom Products PureClean Self-Sealing 1421B Tyvek™ Autoclave Bag with Clear Film Side and Steam Indicator, 32 to 62 in. wide
PureClean™ Self-Sealing Autoclave Bags are made from a transparent film and 1421B DuPont™ Tyvek™, which is a new grade of uncoated, untreated, flexible Tyvek™ material specifically designed for pharmaceutical use in steam sterilization applications.
3380.00 € - 6960.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Autoklavierbeutel |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zertifizierung/Konformität | COC |
Verschlusstyp | Safe Seal |
Farbe | Clear, White |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30042194
|
Keystone Cleanroom Products
6STKRP5054SS |
50 x 54 |
3635.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30042221
|
Keystone Cleanroom Products
6STKRP4864SS |
48 x 64 |
3635.00 €
100 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30042273
|
Keystone Cleanroom Products
6STKRP4850SS |
3955.00 €
125 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||||
30042232
|
Keystone Cleanroom Products
6STKRP4848SS |
48 x 48 |
3880.00 €
125 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30042224
|
Keystone Cleanroom Products
6STKRP4450SS |
44 x 50 |
3955.00 €
125 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30042198
|
Keystone Cleanroom Products
6STKRP4416SS |
44 x 16 |
4655.00 €
250 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30042289
|
Keystone Cleanroom Products
6STKRP4244SS |
42 x 44 |
3730.00 €
125 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30042319
|
Keystone Cleanroom Products
6STKRP4242SS |
42 x 42 |
3645.00 €
125 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30042287
|
Keystone Cleanroom Products
6STKRP4072SS |
40 x 72 |
6150.00 €
125 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30042292
|
Keystone Cleanroom Products
6STKRP4060SS |
40 x 60 |
4390.00 €
125 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30042241
|
Keystone Cleanroom Products
6STKRP4054SS |
40 x 54 |
4225.00 €
125 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30042290
|
Keystone Cleanroom Products
6STKRP4048SS |
40 x 48 |
4060.00 €
125 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30042258
|
Keystone Cleanroom Products
6STKRP4040SS |
40 x 40 |
3625.00 €
125 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30042274
|
Keystone Cleanroom Products
6STKRP4024SS |
40 x 24 |
3625.00 €
125 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30042311
|
Keystone Cleanroom Products
6STKRP3838SS |
38 x 38 |
3520.00 €
125 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30042261
|
Keystone Cleanroom Products
6STKRP3672SS |
36 x 72 |
4390.00 €
125 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30042211
|
Keystone Cleanroom Products
6STKRP3664SS |
36 x 64 |
3955.00 €
125 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30042296
|
Keystone Cleanroom Products
6STKRP3660SS |
36 x 60 |
3930.00 €
125 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30042222
|
Keystone Cleanroom Products
6STKRP3648SS |
36 x 48 |
3690.00 €
125 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30042249
|
Keystone Cleanroom Products
6STKRP3646SS |
36 x 46 |
3520.00 €
125 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30042245
|
Keystone Cleanroom Products
6STKRP3642SS |
36 x 42 |
3380.00 €
125 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30042303
|
Keystone Cleanroom Products
6STKRP3636SS |
36 x 36 |
6610.00 €
250 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30042285
|
Keystone Cleanroom Products
6STKRP3628SS |
36 x 28 |
6135.00 €
250 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30042197
|
Keystone Cleanroom Products
6STKRP3624SS |
36 x 24 |
6135.00 €
250 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30042262
|
Keystone Cleanroom Products
6STKRP3456SS |
34 x 56 |
3955.00 €
125 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30042331
|
Keystone Cleanroom Products
6STKRP3434SS |
34 x 34 |
6680.00 €
250 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30042325
|
Keystone Cleanroom Products
6STKRP3412SS |
34 x 12 |
3645.00 €
250 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30042217
|
Keystone Cleanroom Products
6STKRP3248SS |
32 x 48 |
3775.00 €
125 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30042286
|
Keystone Cleanroom Products
6STKRP3238SS |
32 x 38 |
6960.00 €
250 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30042229
|
Keystone Cleanroom Products
6STKRP3232SS |
32 x 32 |
6300.00 €
250 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30042202
|
Keystone Cleanroom Products
6STKRP6250SS |
62 x 50 |
5045.00 €
125 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Uncoated Tyvek™ eliminates potential of residue deposits on equipment, post sterilization
- Clear Side enables visual confirmation of dryness for sterilized parts and equipment, which is required by EU GMP Annex 1
- Convenient Self-Seal Closure eliminates the need for autoclave tape or the validation and use of a heat sealer
- Fast and consistent for equipment preparation area
- Resists tearing and punctures
- Superior microbial barrier
- Manufactured and packaged in a certified ISO 6 cleanroom
- Made in the USA
- Certificates of Conformance sent with shipment
Spezifikation
Autoklavierbeutel | |
COC | |
Clear, White | |
Dampfsterilisation pharmazeutischer Geräte | |
Unsteril | |
Yes | |
5,3 mil |
Autoklavierbar | |
Safe Seal | |
Single-use | |
Tyvek | |
5.3 mil | |
121 to 125 C |