Learn More
Hanna Instruments™ Leitfähigkeitstester PWT, f. reines Wasser0,1 bis 99,9 μS/cm, autom. Temperaturkomp.
Click to view available options
Kalibrierpunkte:
1
Packungsgröße:
1 Stück
Description
Order Info
ForUseWithApplication
Specifications
Specifications
| Genauigkeit (Leitfähigkeit) | ±2 % |
| Akkulaufzeit | 250 h(Mittelwert) |
| Akkutyp | 1,5 V |
| Kalibrierung | Manuell |
| Kalibrierpunkte | 1 |
| Bereich (Leitfähigkeit) | 0,0 bis 99,9 mS/cm |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 50 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Prüft die Reinheit von destilliertem bzw. demineralisiertem Wasser in Labor- oder Industrieumgebungen |
| Enthält | 4 x Batterien |
| Modell | Gehäuse HI98308 |
| Show More |