Learn More
uvex Pure-Fit-Schutzbrillen
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei, Kratzfest
Unbeschichtet
Beschreibung
- Maximal reduziert - reine, ultraleichte Schutzbrille mit innovativem Seitenarmkonzept mit nur 19 Gramm Gewicht
- Rahmenloses Design am Brillenglas für ein breites Sichtfeld
- Großzügige Seitenteile bieten zusätzlichen Schutz vor Gefahren
- Flexible Seitenarme sorgen für eine perfekte sichere, druckfreie Passform
- Nasensteg für Tragekomfort rund um die Uhr
- Robuste Polycarbonatgläser
- UV400 – 100 % Schutz gegen gefährliche UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- Metallfrei
- Rahmen transparent / W 166 FT CE
- Gläser PC klar, UV400 / 2C-1,2 W1 FT CE
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Recycelbar
Spezifikation
Spezifikation
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Ergonomic Safety Glasses |
Rahmenfarbe | Durchsichtig |
Material | Polycarbonat |
Einwegprodukt | Nein |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Polycarbonat |
UV-Schutz | UV400. |
Frame Type | Standard |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
CE_17533085.pdf
DateigrößeVersion: 119.3 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Pure-Fit-Schutzbrillen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur