Learn More
Buerkle™ Pumpstation für AccuOne/EnergyOne Pumpe
Zur Unterstützung bei der Übertragung kleiner Mengen wässriger Medien bis zu 300 mPas aus Kanistern, Fässern und Enghalsbehältern ab einem Öffnungsdurchmesser von 32 mm.
Marke: Buerkle™ 5900-3100
203.56 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nur Zubehör für Pumpenstation
- Erhältlich für drei verschiedene Tauchlängen
Spezifikation
Eintauchlänge 100 cm | |
Pumpstation | |
AccuOne/EnergyOne Pumpe |
Je 1 | |
Transfer von kleinen Mengen wässriger Medien |