Learn More
Fisherbrand™ Impuls-Vortexmischer
Artikelnummer. p-6838099 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15716969
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Mit Becherkopf, 3 Zoll-Kopf mit Abdeckung und leicht zu ladendem 1.5 ml- bis 2 ml-Mikroröhrchenhalter. Die Halterung verfügt über einen integrierten Becherkopf.
Die leistungsstarke, pulsierende Vortexwirkung bietet einen hervorragenden Zellaufschluss bei der Anwendung von Glasperlen.
Die leistungsstarke, pulsierende Vortexwirkung bietet einen hervorragenden Zellaufschluss bei der Anwendung von Glasperlen. Der Pulsing Vortex Mixer ist in der Lage, Zellen innerhalb von Minuten vollständig zu lysieren. Die einzigartige Pulsierwirkung reduziert die Wärmeentwicklung und sorgt gleichzeitig für ein effektiveres Mischen und Lysieren. Der Zeitgeber zeigt die verstrichene Zeit an oder schaltet das Gerät nach Ablauf der Zeit aus, wenn eine anwenderdefinierte Grenze programmiert wurde.
  • Zersetzung/Homogenisierung mit Glas-Beads
  • Kontinuierliche oder Touch-Modi
  • LED-Anzeigen für Drehzahl und Laufzeit
  • Mikroprozessorbasierte Steuerungen
  • 5 Jahre Garantie
Garantie
5 year limited warranty on parts and labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Orbit 2.5 mm
Drehzahlbereich 500 bis 2500 U/min
Elektrische Anforderungen 120 V, 1,2 A, 135 W
Spannung 230 V
Wirkleistung 135 W
Stromstärke 0,6 A
Produkttyp Impuls-Vortexmischer
Steckertyp US-, EU-Stecker, UK CH-Adapter
Höhe (angloamerikanisch) 5 in.
Höhe (metrisch) 12.7 cm
Länge (angloamerikanisch) 7.97 Zoll
Länge (metrisch) 20.2 cm
Breite (angloamerikanisch) 5 in.
Breite (metrisch) 12.1 cm
Versandgewicht (angloamerikanisch) 10 lbs.
Versandgewicht (metrisch) 4.5 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 10 lbs.
Gewicht (metrisch) 4.5 kg
Enthält Mit Becherkopf, 3 Zoll-Kopf mit Abdeckung und leicht zu ladendem 1.5 ml- bis 2 ml-Mikroröhrchenhalter. Die Halterung verfügt über einen integrierten Becherkopf.
Gewährleistung und Service 5 Jahre eingeschränkte Garantie auf Teile und Arbeitszeit.