Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Flügel-Rührstäbchen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
5.5 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
Reagenzgläser oder Zentrifugenröhrchen mit einem Durchmesser von 14-15 mm; Reagenzgläser, Zentrifugen & Probenröhrchen
Reagenzgläser oder Zentrifugenröhrchen mit einem Durchmesser von 9 – 10 mm; Reagenzgläser, Zentrifugen und Probenröhrchen
Test-, Zentrifugen- und Probenröhrchen
Höhe (metrisch):
9 mm
10 mm
11 mm
16 mm
20 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Reagenzgläser oder Zentrifugenröhrchen mit einem Durchmesser von 14-15 mm; Reagenzgläser, Zentrifugen & Probenröhrchen |
| Höhe (metrisch) | 20 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 13 mm |
| Form | Flügel |