Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Flügel-Rührstäbchen
Artikelnummer. 16255781 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
5.5 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Zur Verwendung mit (Geräte):
Reagenzgläser oder Zentrifugenröhrchen mit einem Durchmesser von 14-15 mm; Reagenzgläser, Zentrifugen & Probenröhrchen
Reagenzgläser oder Zentrifugenröhrchen mit einem Durchmesser von 9 – 10 mm; Reagenzgläser, Zentrifugen und Probenröhrchen
Test-, Zentrifugen- und Probenröhrchen
Höhe (metrisch):
9 mm
10 mm
11 mm
16 mm
20 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 16255781
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für stabiles Rühren. Die Flügelrührstäbe aus PTFE sind in kleinen verjüngten Teströhrchen, Zentrifugenröhrchen und Probenröhrchen und solchen mit rundem Boden wirksam.
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Für effektives Rühren in kleinen Zentrifugenröhrchen - und Reagenzgläsern mit konischem oder rundem Boden
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Zur Verwendung mit (Geräte) Reagenzgläser oder Zentrifugenröhrchen mit einem Durchmesser von 14-15 mm; Reagenzgläser, Zentrifugen & Probenröhrchen
Höhe (metrisch) 10 mm
Durchmesser (metrisch) 13 mm
Form Flügel