Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Flügel-Rührstäbchen
Für stabiles Rühren. Die Flügelrührstäbe aus PTFE sind in kleinen verjüngten Teströhrchen, Zentrifugenröhrchen und Probenröhrchen und solchen mit rundem Boden wirksam.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01650kg
Beschreibung
- Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
- Für effektives Rühren in kleinen Zentrifugenröhrchen - und Reagenzgläsern mit konischem oder rundem Boden
- Autoklavierbar
Spezifikation
5.5 mm | |
9 mm | |
Test-, Zentrifugen- und Probenröhrchen | |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
Weiß | |
Ja | |
Flügel |