Learn More
Duran™ Ventilstifte aus PTFE
Artikelnummer. 10705720 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
Durchgangsgröße: 0 bis 4mm
Durchgangsgröße: 0 bis 6mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10705720
Marke: Duran™ 286057404
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Typ Ventilstift
Beschreibung Durchgangsgröße: 0 bis 4mm
Material PTFE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Produra Ventilhahn
Enthält mit Abdrehsicherung
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis