Learn More
Bohlender™ Runde PTFE US-Masseverbindungen
Artikelnummer. 10524982
Click to view available options
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
US-Norm 18 KS
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10524982
Marke: Bohlender™ H93104
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sorgt für eine vakuumdichte Versiegelung bei niedriger Leckrate.
  • Temperaturbeständig von −200 °C bis +250 °C
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • FDA-Konformität
  • Vakuum-geeignet
  • Wiederverwendbar
  • Aus PTFE mit Greifring und Dichtringen an der Außenseite
  • Niedrige Leckrate von weniger als 1 x 0.01 mbar
  • Robuste Konstruktion für den kontinuierlichen Einsatz
  • Für US-Standardgröße 18 KS
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bereitstellung von Hochvakuum-Dichtungen
Material PTFE
Produkttyp Kugelförmige Schliffmanschette
Temperaturbereich (metrisch) −200 °C bis +250 °C
Anzahl Standard-Konusverbindungen US-Norm 18 KS