Learn More
Fisherbrand™ Universal-Rührerführung aus PTFE, europäischer Konus, Länge B
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Welle:
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Standard-Konusverbindung:
29/32B Konus
Konusgröße: 45/40
Konusgröße:19/26
Konusgröße:24/29
Konusgröße:29/32
Konusgröße:34/35
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Zur Verwendung mit Rührstäben aus Glas, Metall und PTFE.Die Universalrührerführung ist für Europa mit einem Konus in B-Länge versehen und verfügt über eine Dichtung aus PTFE/PEEK.
Zur Verwendung mit Rührern aus Glas, Metall oder PTFE. Zu den einzigartigen Konstruktionsmerkmalen gehören die dauerbelastete PTFE/PEEK-Verbunddichtung und ein speziell für Steifigkeit und Laufruhe hergestelltes Glaskugellager.
- Hohe chemische Beständigkeit
- Anti-Rutschoption und verringerte Vibration
- Vakuum (∼5 mm Hg) und Druck (3 bis 5 psi) Leistungsverhalten
- kein Verschütten
- Selbstlösender Gelenkring
- Maximal empfohlene Drehzahlen: Dauerbetrieb 500 U/min, intermittierend 800 U/min
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (angloamerikanisch) Welle | 1/4 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 45 mm |
| Durchmesser (metrisch) Welle | 6 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rührer mit Rührwellen aus PTFE, Glas und Metall |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ausrichtung des Schafts beim Mischen |
| Höhe (metrisch) | 96 mm |
| Menge | Je 1 |
| Standard-Konusverbindung | Konusgröße:24/29 |
| Typ | Universal-Rührerführung, PTFE |