Learn More
Cowie Technology™ PTFE-Schläuche
Die Cowie Technology™ PTFE-Schläuche sind für die Verwendung mit PTFE-Bajonettventilen und -Verbindungsstücken ausgelegt.
15.70 € - 22.50 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Material | PTFE |
Gesamtlänge (metrisch) | 1 m |
Dicke (metrisch) | 1 mm |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10722223
|
Cowie Technology™
016.1706 |
4 mm |
15.70 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10068281
|
Cowie Technology™
016.1708 |
6 mm |
18.40 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10078281
|
Cowie Technology™
016.1712 |
10 mm |
19.45 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10742413
|
Cowie Technology™
016.1714 |
12 mm |
22.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Chemisch inert
- Nicht kontaminierend
- Verwendbar bis 280 °C
- Hergestellt aus nichtrecycelten PTFE-Materialien mit Zulassungen der FDA- und USP-Klasse VI
Spezifikation
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE | |
1 mm | |
–200 °C | |
Weiß | |
280 °C |
Ja | |
1 m | |
PTFE-Bajonettsteckverbindungen und -ventile | |
Je 1 | |
Flexibel |