Learn More
Fisherbrand™ Dünnwandige PTFE-Hülse, B-Länge für Europa
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
43297
43455
45/40
50/42
55/44
60/64
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
PTFE-Hülsen werden zwischen die standardmäßigen geschliffenen Glasverbindungen eingesetzt, damit der Einsatz von Fett überflüssig und ein Verkleben verhindert wird.
- Selbstlösende Dichtung zur Vermeidung von Verklebungen
- Funktionsfähig bei mittlerem bis geringem Vakuum
- Verwendbar bis zu 280 °C (540 °F)
- Kein Fett mehr erforderlich
- Wanddicke von 0,05mm
- Die Manschetten sind inert
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verhindert ein Verkleben, minimiert den Einsatz von Schmiermitteln |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Glasschliffverbindungen |
| Höhe (metrisch) | 19 mm |
| Material | PTFE |
| Produkttyp | PTFE-Manschette |
| Temperaturbereich (metrisch) | -200 bis +280 °C |
| Dicke | 0,05mm |
| Breite (metrisch) | 10 mm |
| Anzahl Standard-Konusverbindungen | 10/19 |
| Typ | Dünnwandig |