Learn More
Fisherbrand™ Dünnwandige Manschette aus PTFE, B-Länge für Europa
Sparen Sie sich mit Einsätzen zwischen den Standard-Glasschliffverbindungen die Verwendung von Fett. Die Fisherbrand™ dünnwandige PTFE-Manschette der B-Länge für Europa eignet sich für niedriges und mittleres Vakuum.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00180kg
Beschreibung
PTFE-Hülsen werden zwischen die standardmäßigen geschliffenen Glasverbindungen eingesetzt, damit der Einsatz von Fett überflüssig und ein Verkleben verhindert wird.- Selbstlösende Dichtung zur Vermeidung von Verklebungen
- Funktionsfähig bei mittlerem bis geringem Vakuum
- Verwendbar bis zu 280 °C (540 °F)
- Kein Fett mehr erforderlich
- Wanddicke von 0.05 mm
- Die Manschetten sind inert
Spezifikation
0.05 mm | |
23 mm | |
Dünnwandig | |
14.5 mm | |
-200 bis +280 °C |
Verhindert ein Verkleben, minimiert den Einsatz von Schmiermitteln | |
14/23 | |
PTFE-Manschette | |
PTFE | |
Glasschliffverbindungen |