Learn More
Fisherbrand™ Dünnwandige PTFE-Hülse, B-Länge für Europa
Artikelnummer. 11733229 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
43297
43455
45/40
50/42
55/44
60/64
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11733229
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Sparen Sie sich mit Einsätzen zwischen den Standard-Glasschliffverbindungen die Verwendung von Fett. Die Fisherbrand™ dünnwandige PTFE-Manschette der B-Länge für Europa eignet sich für niedriges und mittleres Vakuum.
PTFE-Hülsen werden zwischen die standardmäßigen geschliffenen Glasverbindungen eingesetzt, damit der Einsatz von Fett überflüssig und ein Verkleben verhindert wird.
  • Selbstlösende Dichtung zur Vermeidung von Verklebungen
  • Funktionsfähig bei mittlerem bis geringem Vakuum
  • Verwendbar bis zu 280 °C (540 °F)
  • Kein Fett mehr erforderlich
  • Wanddicke von 0,05mm
  • Die Manschetten sind inert
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verhindert ein Verkleben, minimiert den Einsatz von Schmiermitteln
Zur Verwendung mit (Geräte) Glasschliffverbindungen
Höhe (metrisch) 40mm
Material PTFE
Produkttyp PTFE-Manschette
Temperaturbereich (metrisch) -200 bis +280 °C
Dicke 0,05mm
Breite (metrisch) 45 mm
Anzahl Standard-Konusverbindungen 45/40
Typ Dünnwandig