Learn More
Cowie Technology™ Dickwandige PTFE-Manschette, B-Länge für Europa
Sparen Sie sich mit Einsätzen zwischen den Standard-Glasschliffverbindungen die Verwendung von Fett. Die dicke PTFE-Wandhülse ist B-Länge für Europa und eignet sich für Hochvakuum.
6.40 € - 42.05 €
Spezifikation
Typ Starr
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verhindert ein Verkleben, minimiert den Einsatz von Schmiermitteln
Zur Verwendung mit (Geräte) Glasschliffverbindungen
Material PTFE
Temperaturbereich (metrisch) -200 bis +280 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Anzahl Standard-Konusverbindungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anzahl Standard-Konusverbindungen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10027560
Unterlagen ansehen
Cowie Technology™
020.014
14/23 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
12348029
Unterlagen ansehen
Cowie Technology™
020.014
14/23
42.05 €
5 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10447251
Unterlagen ansehen
Cowie Technology™
020.034
34/35
12.15 €
1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10452921
Unterlagen ansehen
Cowie Technology™
020.045
45/40
22.70 €
1 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt aus PTFE, mit einer kräftigen Schulterpartie für eine einfache Handhabung und einer insgesamt robusten Konstruktion für wiederholte Einsätze.
  • Selbstlösende Dichtung zur Vermeidung von Verklebungen
  • Hochvakuumtauglich durch den Einsatz von querliegenden, trapezförmigen Dichtringen an den Kontaktflächen
  • Verwendbar bis zu 280 °C (540 °F)
  • Undichtheitsrate: <1 x 10-4 torr, Liter, Sec-1
  • Kein Fett mehr erforderlich
  • Die Manschetten sind inert
Spezifikation
Spezifikation
Starr
Glasschliffverbindungen
-200 bis +280 °C
Verhindert ein Verkleben, minimiert den Einsatz von Schmiermitteln
PTFE
0.5 mm