Learn More
Cowie Technology™ Abdampfschale aus PTFE mit hoher Form und Ausguss
Reduzieren Sie Verschütten beim Ausgießen überschüssiger Flüssigkeiten mit dem integrierten, geformten Ausguss. Die Cowie Technology™ hohe Verdunstungsschale aus PTFE mit Ausguss hat eine besonders glatte Oberfläche für maximale Wasser- und Lösungsmittelverdunstung.
15.65 € - 55.15 €
Spezifikation
Bodenform | Flach |
---|---|
Material | PTFE |
Typ | Abdampfschale |
Ausführung der Innenwände | Glatt |
Temperaturbereich (metrisch) | -200 °C bis +280 °C |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10577282
|
Cowie Technology™
006.100 |
100 ml | 64 mm | 50 mm |
21.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10287900
|
Cowie Technology™
006.180 |
180 mL | 80 mm | 50 mm |
27.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10196710
|
Cowie Technology™
006.025 |
25 ml | 38 mm | 34 mm |
15.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10577092
|
Cowie Technology™
006.050 |
50 ml | 40 mm | 50 mm |
15.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10517482
|
Cowie Technology™
006.350 |
350 mL | 100 mm | 60 mm |
55.15 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Isostatischer Guss aus reinem PTFE
- Chemikalienbeständig und inert
- Besonders glatte Innenfläche
- Verwendbar bis 280 °C
- Gegossene Tülle für einfaches Ausgießen
Spezifikation
Flach | |
Abdampfschale | |
-200 °C bis +280 °C |
PTFE | |
Glatt |