Learn More
Fisherbrand™ Abdampfschale aus PTFE mit hoher Form und Ausguss
Mit Tülle für einfaches Ausgießen. Die Fisherbrand™ hohe Verdampfungsschale aus PTFE mit Ausguss ist in verschiedenen Größen erhältlich.
Marke: Fisherbrand™ 006.150
Beschreibung
- Isostatischer Guss aus reinem PTFE
- Chemikalienbeständig und inert
- Besonders glatte Innenfläche
- Verwendbar bis 280 °C
- Gegossene Tülle für einfaches Ausgießen
Spezifikation
150 ml | |
Rund | |
Glatt | |
43 mm |
PTFE | |
Abdampfschale | |
-200 °C bis +280 °C | |
78 mm |