Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Magnetrührstäbchen mit Mittelring
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
8 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
75 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm
4.5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Beschreibung
Ermöglicht eine stabile Rührleistung.FisherbrandTM PTFE-Rührstäbe mit Drehring sind ideal für Behälter mit unebenen oder ungewöhnlichen Bodenoberflächen und -formen.
- Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
- Die flache Oberfläche liefert eine größere Mischwirkung
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
| Farbe | Weiß |
| Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V; zylindrisch mit Mittelring |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Behälter & Gefäße, Heizrührer |
| Beschichtung | PTFE |
| Durchmesser (metrisch) | 4.5 mm |
| Länge (metrisch) | 15 mm |
| Form | Zylinder, Mittelring |
| Typ | Mittelring für PTFE-Rührstäbe |