Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Magnetrührstäbchen mit Mittelring
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Fisherbrand™ Rührstäbe aus PTFE mit Mittelring sind ideal für Behälter mit unebenen oder ungewöhnlichen Bodenoberflächen und -formen.
Marke:  Fisherbrand™ 001.360
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11898862
  • 32.90 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ermöglicht eine stabile Rührleistung.FisherbrandTM PTFE-Rührstäbe mit Drehring sind ideal für Behälter mit unebenen oder ungewöhnlichen Bodenoberflächen und -formen.
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Die flache Oberfläche liefert eine größere Mischwirkung
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Weiß
Behälter & Gefäße / Heizrührer
60 mm
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V; zylindrisch mit Mittelring
10 mm
Zylindrisch, Mittelring