Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Magnetrührstäbchen mit Mittelring
Artikelnummer. 11868862 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
8 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
75 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm
4.5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11868862
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Fisherbrand™ Rührstäbe aus PTFE mit Mittelring sind ideal für Behälter mit unebenen oder ungewöhnlichen Bodenoberflächen und -formen.
Ermöglicht eine stabile Rührleistung.FisherbrandTM PTFE-Rührstäbe mit Drehring sind ideal für Behälter mit unebenen oder ungewöhnlichen Bodenoberflächen und -formen.
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Die flache Oberfläche liefert eine größere Mischwirkung
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V; zylindrisch mit Mittelring
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße, Heizrührer
Beschichtung PTFE
Durchmesser (metrisch) 6 mm
Länge (metrisch) 35 mm
Material PTFE
Form Zylinder, Mittelring
Typ Rührstab