Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Magnetrührstäbchen mit Mittelring
Artikelnummer. 11507812 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
8 mm
12 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
75 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm
4.5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
13 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11507812
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Fisherbrand™ Rührstäbe aus PTFE mit Mittelring sind ideal für Behälter mit unebenen oder ungewöhnlichen Bodenoberflächen und -formen.
Ermöglicht eine stabile Rührleistung.FisherbrandTM PTFE-Rührstäbe mit Drehring sind ideal für Behälter mit unebenen oder ungewöhnlichen Bodenoberflächen und -formen.
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Die flache Oberfläche liefert eine größere Mischwirkung
  • Autoklavierbar
Spécification
Autoklavierbar Ja
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Farbe Weiß
Beschreibung PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V; zylindrisch mit Mittelring
Zur Verwendung mit (Geräte) Behälter & Gefäße / Heizrührer
Durchmesser (metrisch) 6 mm
Länge (metrisch) 25 mm
Form Zylindrisch, Mittelring
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis