Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Magnetrührstäbchen mit Mittelring
Ermöglicht eine stabile Rührleistung. Fisherbrand™ Rührstäbe aus PTFE mit Mittelring sind ideal für Behälter mit unebenen oder ungewöhnlichen Bodenoberflächen und -formen.
Marke: Fisherbrand™ 001.370
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ermöglicht eine stabile Rührleistung.FisherbrandTM PTFE-Rührstäbe mit Drehring sind ideal für Behälter mit unebenen oder ungewöhnlichen Bodenoberflächen und -formen.
- Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
- Die flache Oberfläche liefert eine größere Mischwirkung
- Autoklavierbar
Spezifikation
Ja | |
Weiß | |
Behälter & Gefäße / Heizrührer | |
70 mm |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V; zylindrisch mit Mittelring | |
10 mm | |
Zylindrisch, Mittelring |